Learn More
3-Acetylpyridine N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30318024
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30318024 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30318024 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA18717025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Acetylpyridine N-Oxide
CAS 14188-94-4
Formula molecolare C7H7NO2
Quantità 25 mg
Sinonimo 1-(1-Oxido-3-pyridinyl)-ethanone, 1-(3-Pyridinyl)-ethanone N-Oxide, Methyl 3-Pyridyl Ketone 1-Oxide, Methyl 3-Pyridyl Ketone N-Oxide, 1-(1-Oxido-3-pyridinyl)ethanone, 1-(1-Oxopyridin-3-yl)ethanone, 3-Acetylpyridine 1-Oxide
InChI Formula InChI=1S/C7H7NO2/c1-6(9)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc[n+]([O-])c1
IUPAC Name 1-(1-oxidopyridin-1-ium-3-yl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Peso formulazione 137.0477