Learn More
3-Acetylpyridine N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30316419
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316419 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30316419 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA18717010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Acetylpyridine N-Oxide
CAS 14188-94-4
Formula molecolare C7H7NO2
Quantità 10 mg
Sinonimo 1-(1-Oxido-3-pyridinyl)-ethanone, 1-(3-Pyridinyl)-ethanone N-Oxide, Methyl 3-Pyridyl Ketone 1-Oxide, Methyl 3-Pyridyl Ketone N-Oxide, 1-(1-Oxido-3-pyridinyl)ethanone, 1-(1-Oxopyridin-3-yl)ethanone, 3-Acetylpyridine 1-Oxide
InChI Formula InChI=1S/C7H7NO2/c1-6(9)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc[n+]([O-])c1
IUPAC Name 1-(1-oxidopyridin-1-ium-3-yl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Peso formulazione 137.0477