Learn More
3-Acetylpyrrole, TRC
Codice prodotto. 30319608
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30319608 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30319608 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA18767350MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Acetylpyrrole
CAS 1072-82-8
Formula molecolare C6H7NO
Quantità 50 mg
Sinonimo 1-(1H-Pyrrol-3-yl)ethanone, 3-Acetyl-1H-pyrrole, 3-Acetylpyrrole, Methyl Pyrrol-3-yl Ketone, 1-(1H-Pyrrol-3-yl)ethan-1-one
InChI Formula InChI=1S/C6H7NO/c1-5(8)6-2-3-7-4-6/h2-4,7H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc[nH]c1
IUPAC Name 1-(1H-pyrrol-3-yl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 109.13
Peso formulazione 109.0528