Learn More
3-Acetylquinoline, 97%
Codice prodotto. 15416007
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15416007 5 g 5g
15406007 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15416007 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33206.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 33021-53-3 | C11H9NO | 171.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33021-53-3
Formula molecolare C11H9NO
Molecular Weight (g/mol) 171.20
Numero MDL MFCD00030698
InChI Key VMZYRGLKJCRGST-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-acetylquinoline, 1-quinolin-3-yl ethanone, ethanone, 1-3-quinolinyl, 1-3-quinolinyl ethanone, 3-quinolylethanone, 3-acetyl-chinolin, methyl quinolinyl ketone, 1-quinolin-3-yl-ethanone, 1-quinolin-3-yl ethan-1-one, s-1-4-cyanophenyl ethanamine hydrochloride form
PubChem CID 5325612
IUPAC Name 1-quinolin-3-ylethanone
SMILES CC(=O)C1=CN=C2C=CC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Acetylquinoline
Punto di fusione 97°C to 99°C
Punti di ebollizione 139°C (4 mmHg)
Quantità 5 g
Peso formulazione 171.2
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Acetylquinoline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Acetylquinoline