Learn More
3-Acetylthiophene, 98%
Codice prodotto. 11428943
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11428943 250 g 250g
11408943 10 g 10g
11418943 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11428943 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11078.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1468-83-3 | C6H6OS | 126.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1468-83-3
Formula molecolare C6H6OS
Molecular Weight (g/mol) 126.17
Numero MDL MFCD00005468
InChI Key RNIDWJDZNNVFDY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-acetylthiophene, methyl 3-thienyl ketone, 1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 1-thiophen-3-yl ethanone, 1-3-thienyl ethanone, ethanone, 1-3-thienyl, ketone, methyl 3-thienyl, 3-acetyl thiophene, 1-thien-3-ylethanone, methyl-3-thienyl ketone
PubChem CID 15116
IUPAC Name 1-thiophen-3-ylethanone
SMILES CC(=O)C1=CSC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Acetylthiophene
Punto di fusione 58°C to 61°C
Punti di ebollizione 208°C to 210°C
Quantità 250 g
Numero UN UN2811
Beilstein 107241
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 126.18
Percent Purity 98%