Learn More
3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilane, 94%, stab. with 100ppm BHT
Descrizione
3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilane is used to enhance the thermal conductivity of silicone rubber filled with hybrid fillers. It is involved in the synthesis of vinyl and acryalte modified silica nanoparticles by using vinyltrimethoxysilane. Further, it is used as a silane coupling agent involved in the modification of fluorescein isothiocyanate-mesoporous silica nanoparticles with carbon-carbon double bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilane is used to enhance the thermal conductivity of silicone rubber filled with hybrid fillers. It is involved in the synthesis of vinyl and acryalte modified silica nanoparticles by using vinyltrimethoxysilane. Further, it is used as a silane coupling agent involved in the modification of fluorescein isothiocyanate-mesoporous silica nanoparticles with carbon-carbon double bonds.
Solubility
Miscible with organic solvents.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents, acids and bases. Store in a cool place. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 95°C to 100°C (3mmHg) |
| Materiale o nome chimico | 3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilane |
| Nota nome | stabilized with 100ppm BHT |
| Quantità | 25 g |
| Punto d'infiammabilità | 123°C (253°F) |
| Indice di rifrazione | 1.429 |
| Sensibilità | Moisture sensitive |
| Densità | 1.059 |
| Formula lineare | CH2=CHCO2(CH2)3Si(OCH3)3 |
| Numero UN | UN1760 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilane
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Propenoic acid, 3-(trimethoxysilyl)propylester