Learn More
3-Allyl Salicylaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Allyl Salicylaldehyde |
| CAS | 24019-66-7 |
| Formula molecolare | C10 H10 O2 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | Benzaldehyde, 2-hydroxy-3-(2-propen-1-yl)-, Benzaldehyde, 2-hydroxy-3-(2-propenyl)- (9CI), Salicylaldehyde, 3-allyl- (8CI), 2-Hydroxy-3-(2-propen-1-yl)benzaldehyde, 3-Allyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3-Allylsalicylaldehyde, 3-Allyl salicylaldehyde |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H10O2/c1-2-4-8-5-3-6-9(7-11)10(8)12/h2-3,5-7,12H,1,4H2 |
| SMILES | Oc1c(CC=C)cccc1C=O |
| IUPAC Name | 2-hydroxy-3-prop-2-enylbenzaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 162.19 |
| Peso formulazione | 162.0681 |