Learn More
3-{[(Allyloxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10592594
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10592594 1 g Amber Glass Bottle 1g
11386895 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10592594 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO08020DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 916766-99-9
Formula molecolare C11H11NO5
Molecular Weight (g/mol) 237.21
Numero MDL MFCD09702421
InChI Key MYOCYAGTJQROGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-allyloxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-hydroxy-5-prop-2-en-1-yloxy carbonyl amino benzoic acid, allyl 3-carboxy-5-hydroxyphenyl carbamate, 5-hydroxy-3-prop-2-enyloxycarbonylamino benzoic acid, benzoicacid,3-hydroxy-5-2-propen-1-yloxy carbonyl amino, 3-hydroxy-5-prop-2-en-1-yl oxy carbonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 3-hydroxy-5-2-propen-1-yloxy carbonyl amino
PubChem CID 24229781
IUPAC Name 3-hydroxy-5-(prop-2-enoxycarbonylamino)benzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(NC(=O)OCC=C)=CC(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-{[(allyloxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 237.21
Percent Purity 97%