Learn More
3-Amino-1,2,4-triazine, 97%
Codice prodotto. 10021530 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10021530 10 g Bottiglia in vetro 10g
10442855 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10021530 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 146230100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1120-99-6 | C3H4N4 | 96.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1120-99-6
Formula molecolare C3H4N4
Molecular Weight (g/mol) 96.09
Numero MDL MFCD00006459
InChI Key MJIWQHRXSLOUJN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-1,2,4-triazine, as-triazine, 3-amino, 3-amino-as-triazine, 1,2,4-triazin-3-ylamine, 1,2,4-triazine-3-ylamine, 1,2,4 triazin-3-ylamine, zlchem 1277, 1,2,4-triazine-3-amine, 3-amino-1,2,4,-triazine
PubChem CID 70715
IUPAC Name 1,2,4-triazin-3-amine
SMILES C1=CN=NC(=N1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-1, 2, 4-triazine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 175°C to 177°C
Colore Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Peso formulazione 96.09
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Amino-1,2,4-triazine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.