Learn More
3-Amino-1,2-propandiol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | 3-Amino-1,2-propandiol |
| CAS | 616-30-8 |
| Formula molecolare | C3H9NO2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | (RS)-3-Amino-1,2-propanediol, (±)-3-Amino-1,2-dihydroxypropane, (±)-3-Amino-1,2-propanediol, 1,2-Dihydroxy-3-aminopropane, 1-Amino-2,3-dihydroxypropane, 1-Amino-2,3-propanediol, 1-Aminoglycerol, 2,3-Dihydroxypropan-1-amine, 2,3-Dihydroxypropanamine, 2,3-Dihydroxypropylamine, 3-Amino-1,2-dihydroxypropane, 3-Amino-1,2-propanediol, 3-Amino-2-hydroxy-1-propanol, 3-Amino-2-hydroxypropanol, Isoserinol, NSC 67381 |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H9NO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2,4H2 |
| SMILES | NCC(O)CO |
| IUPAC Name | 3-aminopropane-1,2-diol |
| Molecular Weight (g/mol) | 91.11 |
| Peso formulazione | 91.0633 |