Learn More
3-Amino-1,2-propanediol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10774591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10774591 25 g Bottiglia in vetro 25g
10494345 5 g Bottiglia in vetro 5g
10666092 100 g Bottiglia in vetro 100g
10155493 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10774591 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104420250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 616-30-8 | C3H9NO2 | 91.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 616-30-8
Molecular Weight (g/mol) 91.11
Numero MDL MFCD00008140
InChI Key KQIGMPWTAHJUMN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-1,2-propanediol, 2,3-dihydroxypropylamine, 1,2-propanediol, 3-amino, 1-amino-2,3-propanediol, 1-aminoglycerol, 2,3-propandiol-1-amine, 1-aminopropanediol, 3-aminopropan-1,2-diol, 3-amino-1,2-proopanediol, +/--3-amino-1,2-propanediol
PubChem CID 73561
IUPAC Name 3-aminopropane-1,2-diol
SMILES C(C(CO)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-1, 2-propanediol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1700g/mL
Punti di ebollizione 264.0°C to 265.0°C (739.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 155°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C3H9NO2
Formula lineare H2NCH2CH(OH)CH2OH
Indice di rifrazione 1.4900 to 1.4940
Quantità 25 g
Beilstein 04,301
Gravità specifica 1.17
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohols
Viscosità 3 Pas (20°C)
Peso formulazione 91.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Viscous Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Amino-1,2-propanediol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.