Learn More
3-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15424957
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15424957 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15424957 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32252.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole
CAS 66000-39-3
Punto di fusione 107°C to 108°C
Formula molecolare C9H8ClN3
Numero MDL MFCD09027932
Quantità 250 mg
Sinonimo 1-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-4-chlorophenyl-1h-pyrazole, 1-4-chlorophenyl pyrazol-3-amine, 1-p-chlorophenyl-3-amino-pyrazole, 1-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 1-4-chloro-phenyl-1h-pyrazol-3-ylamine
InChI Key SHCVEWFQFUKSDP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N2C=CC(=N2)N)Cl
IUPAC Name 1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-amine
Molecular Weight (g/mol) 193.634
PubChem CID 13626945
Peso formulazione 193.64
Percent Purity 95%