Learn More
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 125.13 |
| Percent Purity | 97% |