Learn More
3-Amino-1-propanesulfonic acid, 95%
Codice prodotto. 10774781 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10774781
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3687-18-1 | C3H9NO3S | 139.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3687-18-1
Formula molecolare C3H9NO3S
Molecular Weight (g/mol) 139.17
Numero MDL MFCD00008225
InChI Key SNKZJIOFVMKAOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo homotaurine, 3-amino-1-propanesulfonic acid, tramiprosate, alzhemed, 3-aminopropanesulphonic acid, 3aps, 1-propanesulfonic acid, 3-amino, cerebril, 3-aminopropanesulfonic acid, 3-aminopropane sulfonic acid
PubChem CID 1646
ChEBI CHEBI:1457
IUPAC Name 3-aminopropane-1-sulfonic acid
SMILES NCCCS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-1-propanesulfonic acid
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >270°C
Colore Blue to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2N(CH2)3SO3H
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 9728
Peso formulazione 139.17
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder