Learn More
3-Amino-1-propanol, TRC
Codice prodotto. 30007541
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007541 10 g 10g
17992605 1 g 1g
17930905 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30007541 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA62813010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 156-87-6
Formula molecolare C3 H9 N O
Molecular Weight (g/mol) 75.11
Sinonimo 3-Amino-1-propanol, 1,3-Propanolamine, 1-Amino-3-hydroxypropane, 1-Amino-3-propanol, 3-Aminopropanol, 3-Aminopropyl alcohol, 3-Hydroxy-1-aminopropane, 3-Hydroxy-1-propylamine, 3-Hydroxypropan-1-amine, 3-Hydroxypropylamine, 3-Propanolamine, N-(3-Hydroxypropyl)amine, NSC 7766, Propanolamine, β-Alaninol, γ-Aminopropanol, γ-Hydroxy-1-propylamine
IUPAC Name 3-aminopropan-1-ol
SMILES NCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-1-propanol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
Peso formulazione 75.0684
Percent Purity >95%