Learn More
3-Amino-1H-1,2,4-triazole, 95%
Codice prodotto. 10456383 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10456383 10 g Bottiglia in vetro 10g
10702681 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10456383 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 264570100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 61-82-5 | C2H4N4 | 84.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61-82-5
Formula molecolare C2H4N4
Molecular Weight (g/mol) 84.08
Numero MDL MFCD00005230,MFCD00053362
InChI Key KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-1,2,4-triazole, amitrole, aminotriazole, 4h-1,2,4-triazol-3-amine, 1h-1,2,4-triazol-3-amine, amitrol, amerol, amizol, emisol, vorox
PubChem CID 1639
ChEBI CHEBI:40036
IUPAC Name 1H-1,2,4-triazol-5-amine
SMILES NC1=NC=NN1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-1H-1, 2, 4-triazole
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 149°C to 156°C
Colore White or Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 26, 137
Indice di Merck 15, 485
Informazioni di solubilità Solubility in water: 280g/L (20°C). Other solubilities: 520g/L (50°C),sparingly soluble in chloroform,dichloromethane,and acetonitrile,slightly soluble in ethylacetate,pract.insol. in diethylether,hydrocarbons,acetone
Peso formulazione 84.08
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder or Flakes