Learn More
3-Amino-1H-1,2,4-triazole, 96%
Codice prodotto. 11432667
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11432667 250 g 250g
11422667 50 g 50g
11412667 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11432667 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14871.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 61-82-5 | C2H4N4 | 84.08 g/mol
3-Amino-1,2,4-triazole is an inhibitor of mitochondrial and chloroplast function. Commercial grade 3- amino-1,2,4-triazole (which generally contains catalase anti-inhibitory impurities) is used as a cotton defoliant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Amino-1,2,4-triazole is an inhibitor of mitochondrial and chloroplast function. Commercial grade 3- amino-1,2,4-triazole (which generally contains catalase anti-inhibitory impurities) is used as a cotton defoliant.
Solubility
It is soluble in water, methanol, ethanol and chloroform, and sparingly soluble in ethyl acetate. It is insoluble in ether and acetone.
Notes
Store desiccated at -20°C. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: -20°C. Keep away from Strong oxidizing agents, Strong acids, Copper, Iron and iron salts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61-82-5
Formula molecolare C2H4N4
Molecular Weight (g/mol) 84.08
Numero MDL MFCD00005230,MFCD00053362
InChI Key KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-1,2,4-triazole, amitrole, aminotriazole, 4h-1,2,4-triazol-3-amine, 1h-1,2,4-triazol-3-amine, amitrol, amerol, amizol, emisol, vorox
PubChem CID 1639
ChEBI CHEBI:40036
IUPAC Name 1H-1,2,4-triazol-5-amine
SMILES NC1=NC=NN1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-1, 2, 4-triazole
Punto di fusione 147°C to 153°C
Densità 1.138
Intervallo percentuale saggio 96%
Quantità 250 g
Numero UN UN3077
Beilstein 107687
Indice di Merck 14,489
Informazioni di solubilità It is soluble in water,methanol,ethanol and chloroform,and sparingly soluble in ethyl acetate. It is insoluble in ether and acetone.
Peso formulazione 84.08
Percent Purity 96%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Amino-1,2,4-triazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Amitrole
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.