Learn More
3-Amino-1H-indazole, 97%
Codice prodotto. 15446247
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15446247 10 g 10g
15436247 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15446247 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33435.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 874-05-5 | C7H7N3 | 133.154 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 874-05-5
Formula molecolare C7H7N3
Molecular Weight (g/mol) 133.154
Numero MDL MFCD00182045
InChI Key YDTDKKULPWTHRV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-1h-indazole, 1h-indazol-3-ylamine, 3-aminoindazole, 3-indazolamine, 2h-indazol-3-amine, 1h-indazole, 3-amino, aminoindazole, amino-indazole, 1h-indazole-3-ylamine, indazole amine
PubChem CID 13399
IUPAC Name 1H-indazol-3-amine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NN2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-1H-indazole
Punto di fusione 150°C to 152°C
Quantità 10 g
Numero UN UN2811
Peso formulazione 133.15
Percent Purity 97%