Learn More
3-Amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile, 98%
Codice prodotto. 11492407
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11492407 25 g 25g
11472407 1 g 1g
11482407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11492407 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14266.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16617-46-2 | C4H4N4 | 108.104 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16617-46-2
Formula molecolare C4H4N4
Molecular Weight (g/mol) 108.104
Numero MDL MFCD00005237
InChI Key FFNKBQRKZRMYCL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-4-pyrazolecarbonitrile, 3-amino-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-4-cyanopyrazole, 3-aminopyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-4-cyanopyrazole, 1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino, 5-aminopyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-4-cyano-1h-pyrazole, 4-cyano-5-aminopyrazole, 3-amino-4-cyano pyrazole
PubChem CID 85515
IUPAC Name 5-amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile
SMILES C1=NNC(=C1C#N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Punto di fusione 173°C to 176°C
Odore Odorless
Quantità 25 g
Numero UN UN3439
Beilstein 2647
Peso formulazione 108.1
Percent Purity 98%