Learn More
3-Amino-1H-pyrazole, 97+%
Codice prodotto. 11447127
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11447127 1 g 1g
11451768 5 g 5g
11461768 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11447127 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14458.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1820-80-0 | C3H5N3 | 83.094 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1820-80-0
Formula molecolare C3H5N3
Molecular Weight (g/mol) 83.094
Numero MDL MFCD00005236
InChI Key JVVRJMXHNUAPHW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-aminopyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1h-pyrazole-5-amine, 5-aminopyrazole, 1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1h-pyrazole, 3-aminopyrozole, 5-amino-1h-pyrazole, aminopyrazole, 3-pyrazolamine
PubChem CID 74561
IUPAC Name 1H-pyrazol-5-amine
SMILES C1=C(NN=C1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-1H-pyrazole
Punto di fusione 34°C to 39°C
Punti di ebollizione 218°C (122 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 1 g
Numero UN UN3259
Beilstein 1618
Sensibilità Air and light sensitive
Peso formulazione 83.09
Percent Purity ≥97%