Learn More
3-Amino-1H-pyrazole, 97+%
Codice prodotto. 11461768
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11461768 25 g 25g
11447127 1 g 1g
11451768 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11461768 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14458.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1820-80-0 | C3H5N3 | 83.094 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1820-80-0
Formula molecolare C3H5N3
Molecular Weight (g/mol) 83.094
Numero MDL MFCD00005236
InChI Key JVVRJMXHNUAPHW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-aminopyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1h-pyrazole-5-amine, 5-aminopyrazole, 1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1h-pyrazole, 3-aminopyrozole, 5-amino-1h-pyrazole, aminopyrazole, 3-pyrazolamine
PubChem CID 74561
IUPAC Name 1H-pyrazol-5-amine
SMILES C1=C(NN=C1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-1H-pyrazole
Punto di fusione 34°C to 39°C
Punti di ebollizione 218°C (122 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 25 g
Numero UN UN3259
Beilstein 1618
Sensibilità Air and light sensitive
Peso formulazione 83.09
Percent Purity ≥97%