Learn More
3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, 99%
Codice prodotto. 10229550 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
2 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10229550 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
10156803 2 g Bottiglia in vetro 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10229550 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 401105000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 34272-83-8 | C8H17N2O | 157.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34272-83-8
Formula molecolare C8H17N2O
Molecular Weight (g/mol) 157.24
Numero MDL MFCD00046088
InChI Key USGBLEMQARVRDC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3s-1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-aminium
PubChem CID 558590
IUPAC Name 1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-amine
SMILES CC1(CC(C(N1O)(C)C)N)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 45.0°C
Colore Orange
Punti di ebollizione 75.0°C to 80.0°C (1.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 mg
Peso formulazione 157.24
Percent Purity 99%
Forma fisica Hygroscopic Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.