Learn More
3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15515246 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15515246
Marca: Thermo Scientific Acros 457430010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 26734-09-8
Formula molecolare C5H13NO
Molecular Weight (g/mol) 103.17
InChI Key FNVOFDGAASRDQY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-2,2-dimethyl-1-propanol, neopentanolamine, 1-propanol, 3-amino-2,2-dimethyl, 3-amino-2,2-dimethylpropanol, 2,2-dimethyl-3-aminopropanol, 1-amino-2,2-dimethyl-3-propanol, 3-amino-2,2-dimethyl-propan-1-ol, neo-pentanolamine, acmc-1cdms, ksc496k6d
PubChem CID 117326
IUPAC Name 3-amino-2,2-dimethylpropan-1-ol
SMILES CC(C)(CN)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol
Punto di fusione 70.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 103.17
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.