Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3'-Amino-2',3'-dideoxyinosine, 98%
Codice prodotto. 15456569
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15456569 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15456569 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J64758.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1222689-74-8 | C10H13N5O3 | 251.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3'-Amino-2',3'-dideoxyinosine
CAS 1222689-74-8
Colore White to Yellow
Formula molecolare C10H13N5O3
Numero MDL MFCD10566669
Quantità 1 g
Sinonimo 3'-amino-2',3'-dideoyinosine, 9-2r,4r,5s-4-amino-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-1h-purin-6-one
Informazioni di solubilità Soluble in water at 50mg/ml
InChI Key CHWLAIBBKPETPZ-YUZWJPFSNA-N
SMILES N[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1CO)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
IUPAC Name 9-[(2R,4R,5S)-4-amino-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
Molecular Weight (g/mol) 251.25
PubChem CID 71744249
Peso formulazione 251.24
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder