Learn More
3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30052676
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30052676 100 mg 100mg
30049184 25 mg 25mg
30458502 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30052676 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3337.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid
CAS 3119-15-1
Nomi componenti o analita 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H4 I3 N O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C7H4I3NO2/c8-2-1-3(9)6(11)5(10)4(2)7(12)13/h1H,11H2,(H,12,13)
SMILES Nc1c(I)cc(I)c(C(=O)O)c1I
IUPAC Name 3-amino-2,4,6-triiodobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 514.83
Quantità 100 mg
Peso formulazione 514.7376 g/mol