Learn More
3-Amino-2,4-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Codice prodotto. 15434736
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15434736 250 mg 250mg
15424736 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15434736 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H59033.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1315692-91-1 | C12H16BF2NO2 | 255.072 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1315692-91-1
Formula molecolare C12H16BF2NO2
Molecular Weight (g/mol) 255.072
Numero MDL MFCD22419270
InChI Key MQGLBRAIKSVSIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-2,4-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2,6-difluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-amino-2,4-difluorobenzeneboronicacidpinacolester, 2,6-difluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl aniline
PubChem CID 99738339
IUPAC Name 2,6-difluoro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=C(C=C2)F)N)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-2,4-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Punto di fusione 75°C to 77°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 255.07
Percent Purity 96%