Learn More
3-Amino-2,4-xylenol, TRC
Codice prodotto. 30331854
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30331854 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30331854 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA632430100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-2,4-xylenol
CAS 100445-96-3
Formula molecolare C8 H11 N O
Quantità 100 mg
Sinonimo Phenol, 3-amino-2,4-dimethyl-, 3-Amino-2,4-dimethylphenol, 3-Hydroxy-2,6-xylidine, 3-Amino-2,4-xylenol
InChI Formula InChI=1S/C8H11NO/c1-5-3-4-7(10)6(2)8(5)9/h3-4,10H,9H2,1-2H3
SMILES Cc1ccc(O)c(C)c1N
IUPAC Name 3-amino-2,4-dimethylphenol
Molecular Weight (g/mol) 137.18
Peso formulazione 137.0841