Learn More
3-Amino-2,5-dichlorobenzoic Acid, TRC
Product Code. 30309413
Change view
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Unit Size:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
30309413 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30309413 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA6052732.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Chloramben
CAS 133-90-4
Formula molecolare C7 H5 Cl2 N O2
Quantità 2.5 g
Sinonimo 3-Amino-2,5-dichlorobenzoic acid, 2,5-Dichloro-3-aminobenzoic acid, Ambiben, Amiben, Amibin, Amoben, Chloramben, Vegiben
InChI Formula InChI=1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(9)5(10)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
SMILES Nc1cc(Cl)cc(C(=O)O)c1Cl
IUPAC Name 3-amino-2,5-dichlorobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 206.03
Peso formulazione 204.9697
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.