Learn More
3-Amino-2-cyclohexen-1-one, 95%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 219310250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 5220-49-5 Peso : 0.02500kg
Quantità 25g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 15294684
  • 380.90€ / 25g
Spedizione stimata
09-11-2020
Aggiungi al carrello
Specifica
Identificatori chimici
5220-49-5
111.14
3-amino-2-cyclohexen-1-one, 3-aminocyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-amino, unii-v596547zke, 3-amino-2-cyclohexen-1-ketone, 3-amino-2-cyclohexenone, 3-aminocyclohexenone, 3-aminocyclohex-enone, pubchem14449, acmc-209kyd
3-aminocyclohex-2-en-1-one
C6H9NO
ZZMRPOAHZITKBV-UHFFFAOYSA-N
78892
C1CC(=CC(=O)C1)N
Specifica
3-Amino-2-cyclohexen-1-one
133.0°C to 135.0°C
5220-49-5
C6H9NO
ZZMRPOAHZITKBV-UHFFFAOYSA-N
3-aminocyclohex-2-en-1-one
78892
95%
Glass bottle
25g
94% min. (GC)
3-amino-2-cyclohexen-1-one, 3-aminocyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-amino, unii-v596547zke, 3-amino-2-cyclohexen-1-ketone, 3-amino-2-cyclohexenone, 3-aminocyclohexenone, 3-aminocyclohex-enone, pubchem14449, acmc-209kyd
C1CC(=CC(=O)C1)N
111.14
111.14
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 3-Amino-2-cyclohexen-1-one