Learn More
3-Amino-2-fluoro-propanoic Acid Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30401392
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30401392 25 mg
30396897 100 mg
30394864 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30401392 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF58735525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 867-84-5
Formula molecolare C3H7ClFNO2
Molecular Weight (g/mol) 143.54
Sinonimo 2-Fluoro-β-alanine Hydrochloride
SMILES Cl.NCC(F)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-2-fluoro-propanoic Acid Hydrochloride
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H6FNO2.ClH/c4-2(1-5)3(6)7;/h2H,1,5H2,(H,6,7);1H