Learn More
3-Amino-2-methylacrylaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10591482
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10591482 1 g Amber Glass Bottle 1g
10501492 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10591482 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RH01431DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 30989-81-2
Formula molecolare C4H7NO
Molecular Weight (g/mol) 85.106
Numero MDL MFCD01566866
InChI Key OEZAAXHZEMTBOV-DUXPYHPUSA-N
Sinonimo 3-amino-2-methylacrylaldehyde, 3-amino-2-methylacrolein, 2e-3-amino-2-methylprop-2-enal, amino-alpha-methylacrolein, e-3-amino-2-methylprop-2-enal, 3-amino-2-methyl acrylaldehyde, 2-propenal, 3-amino-2-methyl-, e
PubChem CID 637539
IUPAC Name (E)-3-amino-2-methylprop-2-enal
SMILES CC(=CN)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-2-methylacrylaldehyde
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare NH2CH=C(CH3)CHO
Quantità 1 g
Peso formulazione 85.11
Percent Purity 97%