Learn More
3-Amino-2-methylbenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11491477
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11491477 25 g 25g
11481477 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11491477 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24947.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 52130-17-3 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52130-17-3
Formula molecolare C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.165
Numero MDL MFCD00075026
InChI Key BYHMLZGICSEKIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-3-aminobenzoic acid, 3-amino-o-toluic acid, 3-amino-2-methylbenzoicacid, 3-amino-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-amino-2-methyl, 2-methyl-3-amino benzoic acid, pubchem10921, acmc-209ky1, ksc489o4b, 3-amino-2-methyl benzoic acid
PubChem CID 2733699
IUPAC Name 3-amino-2-methylbenzoic acid
SMILES CC1=C(C=CC=C1N)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-2-methylbenzoic acid
Punto di fusione 185°C to 188°C
Quantità 25 g
Beilstein 2803090
Peso formulazione 151.16
Percent Purity 98%