Learn More
3-Amino-2-methylbenzyl alcohol, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 440020010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 83647-42-1 Peso : 0.05100kg
Quantità 1g
Codice prodotto. 11945291
  • 18.89€ / 1g
Spedizione stimata
30-04-2021
Identificatori chimici
83647-42-1
137.18
3-amino-2-methylphenyl methanol, 3-amino-2-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-amino-2-methyl, 3-amino-2-methylbenzylalcohol, 3-amino-2-methylbenzenemethanol, pubchem19790, acmc-20a9oa, 3-amino-2-methylphenyl metanol, 3-amino-2-methyl benzyl alcohol, 3-amino-2-methyl-phenyl methanol
(3-amino-2-methylphenyl)methanol
C8H11NO
UVYZMJMDIMWDNJ-UHFFFAOYSA-N
577175
CC1=C(C=CC=C1N)CO
Specifica
3-Amino-2-methylbenzyl alcohol
Glass Bottle
108.9°C to 109.7°C
83647-42-1
100.0
C8H11NO
UVYZMJMDIMWDNJ-UHFFFAOYSA-N
(3-amino-2-methylphenyl)methanol
577175
Powder
Authentic
Orange-Purple to White
1g
96.0
96% min. (GC)
3-amino-2-methylphenyl methanol, 3-amino-2-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-amino-2-methyl, 3-amino-2-methylbenzylalcohol, 3-amino-2-methylbenzenemethanol, pubchem19790, acmc-20a9oa, 3-amino-2-methylphenyl metanol, 3-amino-2-methyl benzyl alcohol, 3-amino-2-methyl-phenyl methanol
CC1=C(C=CC=C1N)CO
137.18
137.18
97%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 3-Amino-2-methylbenzyl alcohol, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti