Learn More
3-Amino-2-methylpyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11996381 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11996381 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11996381 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 437630010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-2-methylpyridine
CAS 3430-10-2
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 116°C to 118°C
Colore Tan to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C6H8N2
Quantità 1 g
Sinonimo 1-eicosene, 1-icosene, eicosene, cetyl ethylene, .alpha.-eicosene, unii-6bhh7zd637, arachidene, arachydene, cosen, alpha-eicosene
InChI Key ZSFPJJJRNUZCEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(N)C=CC=N1
IUPAC Name icos-1-ene
Molecular Weight (g/mol) 108.14
PubChem CID 18936
Peso formulazione 108.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Amino-2-methylpyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.