Learn More
3-Amino-2-naphthoic acid, 85%, tech.
Codice prodotto. 10071841 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10071841 5 g Bottiglia in vetro 5g
10001871 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10071841 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104140050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5959-52-4 | C11H9NO2 | 187.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5959-52-4
Formula molecolare C11H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 187.2
Numero MDL MFCD00004115
InChI Key XFXOLBNQYFRSLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-2-naphthoic acid, 2-amino-3-naphthoic acid, 3-aminoisonaphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-carboxynaphthalene, 2-naphthoic acid, 3-amino, 3-amino-2-naphthalenecarboxylic acid, unii-iv5z0phl5d, iv5z0phl5d, 3-amino-naphthalene-2-carboxylic acid
PubChem CID 22244
IUPAC Name 3-aminonaphthalene-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-2-naphthoic acid
Nota nome 85%
CAS min. % 80.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 210.0°C
Colore Green to Green-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 85%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC10H6CO2H
Quantità 5 g
Beilstein 14, 535
Indice di Merck 15, 448
Peso formulazione 187.2
Percent Purity 85%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Amino-2-naphthoic acid, tech.
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico