Learn More
3-Amino-2-naphthol, 97%
Codice prodotto. 11460418
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11460418 25 g 25g
11440418 1 g 1g
11450418 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11460418 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24570.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5417-63-0 | C10H9NO | 159.188 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5417-63-0
Formula molecolare C10H9NO
Molecular Weight (g/mol) 159.188
Numero MDL MFCD00004113
InChI Key ZHVPTERSBUMMHK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-2-naphthol, 2-naphthalenol, 3-amino, 2-amino-3-naphthol, 3-amino-2-hydroxynaphthalene, 2-naphthol, 3-amino, 2-amino-3-hydroxynaphthalene, unii-29bke27d17, 3-amino-naphthalen-2-ol, acmc-209ldx, 3-amino-2-naphthalenol
PubChem CID 79449
IUPAC Name 3-aminonaphthalen-2-ol
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-2-naphthol
Punto di fusione 232°C to 238°C
Odore Odorless
Quantità 25 g
Peso formulazione 159.19
Percent Purity 97%