Learn More
3-Amino-2-naphthol, TRC
Codice prodotto. 30348575
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30348575 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30348575 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB404810100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-2-naphthol
CAS 5417-63-0
Formula molecolare C10 H9 N O
Quantità 100 mg
Sinonimo 2-Naphthol, 3-amino- (7CI, 8CI), 3-Amino-2-naphthalenol (ACI), 2-Amino-3-hydroxynaphthalene, 2-Amino-3-naphthol, 3-Amino-2-hydroxynaphthalene, 3-Amino-2-naphthol, 3-Amino-β-naphthol, 3-Hydroxy-2-aminonaphthalene, 3-Hydroxy-2-naphthylamine, NSC 7941, 2-Naphthalenol, 3-amino- (9CI, ACI)
InChI Formula InChI=1S/C10H9NO/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,12H,11H2
SMILES Nc1cc2ccccc2cc1O
IUPAC Name 3-aminonaphthalen-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 159.184
Peso formulazione 159.0684