Learn More
3-Amino-2-pyridinol, 97%
Codice prodotto. 10651273 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10651273 1 g Bottiglia in vetro 1g
10551724 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10651273 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 360710010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 33630-99-8 | C5H6N2O | 110.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33630-99-8
Formula molecolare C5H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 110.12
Numero MDL MFCD03411556
InChI Key VTSFNCCQCOEPKF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-2-hydroxypyridine, 3-aminopyridin-2-ol, 3-amino-2-pyridinol, 3-aminopyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 3-amino, 3-amino-2-pyridone, 3-amino-pyridin-2-ol, 2-pyridinol, 3-amino, 2-hydroxy-3-aminopyridine, 3-aminohydropyridin-2-one
PubChem CID 322353
IUPAC Name 3-amino-1H-pyridin-2-one
SMILES NC1=CC=CNC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-2-pyridinol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 118°C to 130°C
Colore Black to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 110
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Amino-2-pyridinol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.