Learn More
3-Amino-3-deoxy-D-mannose Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Amino-3-deoxy-D-mannose, Hydrochloride |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-5(3(10)1-8)6(12)4(11)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4-,5-,6-;/m1./s1 |
| Peso formulazione | 215.0561 |