Learn More
3-Amino-3-deoxy-D-mannose Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30179373
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179373 100 mg 100mg
30179202 500 mg 500mg
30179057 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30179373 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA604000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69880-85-9
Formula molecolare C6 H13 N O5 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 215.63
IUPAC Name (2S,3S,4S,5R)-3-amino-2,4,5,6-tetrahydroxyhexanal;hydrochloride
SMILES Cl.N[C@H]([C@H](O)C=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-3-deoxy-D-mannose, Hydrochloride
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-5(3(10)1-8)6(12)4(11)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4-,5-,6-;/m1./s1
Peso formulazione 215.0561