Learn More
3-Amino-3-phenyl-1-propanol, 94%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 292930025
Dettagli aggiuntivi : CAS : 14593-04-5 Peso : 1.50250kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Quantità | 2.5g |
---|---|
Imballaggio | Glass bottle |
Identificatori chimici
14593-04-5 | |
151.21 | |
3-amino-3-phenyl-1-propanol, dl-beta-phenylalaninol, 3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, 3-phenyl-dl-beta-alaninol, 1-propanol, 3-amino-3-phenyl, benzenepropanol, gamma-amino, 1-amino-3-hydroxyprop-1-yl benzene, dl--phenylalaninol, 3-amino-3-phenylpropanol, acmc-1c4c0 | |
3-amino-3-phenylpropan-1-ol |
C9H13NO | |
SEQXIQNPMQTBGN-UHFFFAOYSA-N | |
203500 | |
C1=CC=C(C=C1)C(CCO)N |
Specifica
3-Amino-3-phenyl-1-propanol | |
Glass bottle | |
70.0°C to 77.0°C | |
14593-04-5 | |
C9H13NO | |
13,IV,1919 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and chloroform | |
C1=CC=C(C=C1)C(CCO)N | |
151.21 | |
151.21 | |
94% |
Authentic | |
White | |
2.5g | |
94% | |
C6H5CH(NH2)CH2CH2OH | |
3-amino-3-phenyl-1-propanol, dl-beta-phenylalaninol, 3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, 3-phenyl-dl-beta-alaninol, 1-propanol, 3-amino-3-phenyl, benzenepropanol, gamma-amino, 1-amino-3-hydroxyprop-1-yl benzene, dl--phenylalaninol, 3-amino-3-phenylpropanol, acmc-1c4c0 | |
SEQXIQNPMQTBGN-UHFFFAOYSA-N | |
3-amino-3-phenylpropan-1-ol | |
203500 | |
Needles |
Sicurezza e movimentazione
- 3-Amino-3-phenyl-1-propanol
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.