Learn More
3-Amino-4-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6-nitroquinolin-2(1H)-one, Mikromol™
Codice prodotto. 17991296
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17991296 100 mg 100mg
17903236 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17991296 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0069.05
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Amino-4-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6-nitroquinolin-2(1H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-4-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6-nitroquinolin-2(1H)-one
CAS 2512213-47-5
Nomi componenti o analita 3-Amino-4-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6-nitroquinolin-2(1H)-one
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C16H12FN3O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 3-Amino-4-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6-nitroquinolin-2(1H)-one, Flunitrazepam Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C16H12FN3O3/c1-19-13-7-6-9(20(22)23)8-11(13)14(15(18)16(19)21)10-4-2-3-5-12(10)17/h2-8H,18H2,1H3
SMILES CN1C(=O)C(=C(c2ccccc2F)c3cc(ccc13)[N+](=O)[O-])N
IUPAC Name 3-amino-4-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6-nitro-quinolin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 313.28
Quantità 100 mg
Peso formulazione 313.0863 g/mol