Learn More
3-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid hydrate, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10235481 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10235481 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10235481 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 335855000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-4, 4-dimethylpentanoic acid hydrate
Punto di fusione 223°C to 225°C
Nota nome 98%
CAS 336185-29-6
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula molecolare C7H15NO2
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (H3C)3CCH(NH2)CH2COOH
Numero MDL MFCD03791052
Sinonimo 3-amino-4,4-dimethylpentanoic acid xhydrate, 3-amino-4,4-dimethylpentanoic acid hydrate, 3-amino-4,4-dimethylpentanoic acid-water 1/1
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol
InChI Key MIMSUZKTGRXZNZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)(C)C(N)CC(O)=O
IUPAC Name 3-amino-4,4-dimethylpentanoic acid;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 145.20
Quantità 500 mg
PubChem CID 53393206
Peso formulazione 145.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Flakes