Learn More
3-Amino-4-bromo-1H-pyrazole, 97%
Codice prodotto. 11464483
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11464483 5 g 5g
11454483 1 g 1g
11474483 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11464483 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11012.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16461-94-2 | C3H4BrN3 | 161.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16461-94-2
Formula molecolare C3H4BrN3
Molecular Weight (g/mol) 161.99
Numero MDL MFCD00082728
InChI Key OELYMZVJDKSMOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-4-bromopyrazole, 4-bromo-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-4-bromo-1h-pyrazole, 3-amino-4-bromo-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 4-bromo, 4-bromo-2h-pyrazol-3-amine, 4-bromo-1h-pyrazol-3-ylamine, 4-bromo-2h-pyrazol-3-ylamine, 4-bromopyrazole-5-ylamine, 3-amino-4-bromo pound inverted question markpyrazole
PubChem CID 140079
IUPAC Name 4-bromo-1H-pyrazol-5-amine
SMILES C1=NNC(=C1Br)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-4-bromo-1H-pyrazole
Punto di fusione 134°C to 137°C
Odore Odorless
Quantità 5 g
Beilstein 1617109
Peso formulazione 161.99
Percent Purity 97%