Learn More
3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole, 97%
Codice prodotto. 11430671
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430671 5 g 5g
11420671 1 g 1g
11440671 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11430671 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20138.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5819-40-9 | C4H5BrN2O | 177.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5819-40-9
Formula molecolare C4H5BrN2O
Molecular Weight (g/mol) 177.00
Numero MDL MFCD00052553
InChI Key JEZOZNWEHSNXPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-4-bromo-5-methylisoxazole, 4-bromo-5-methylisoxazol-3-amine, 3-isoxazolamine, 4-bromo-5-methyl, 4-bromo-5-methylisoxazole-3-ylamine, acmc-20ana7, 4-bromo-5-methyl-3-isoxazolamine, 4-bromo-5-methyl-isoxazol-3-ylamine, 4-bromanyl-5-methyl-1,2-oxazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-5-methyl isoxazole
PubChem CID 2774464
IUPAC Name 4-bromo-5-methyl-1,2-oxazol-3-amine
SMILES CC1=C(Br)C(N)=NO1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole
Punto di fusione 73°C to 75°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 177.02
Percent Purity 97%