Learn More
3-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole, 96%
Codice prodotto. 11473324
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11473324 5 g 5g
11463324 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11473324 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10621.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2845-78-5 | C9H8BrN3 | 238.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2845-78-5
Formula molecolare C9H8BrN3
Molecular Weight (g/mol) 238.09
Numero MDL MFCD00082666
InChI Key QTNVXMOPTHGCII-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-4-bromo-5-phenylpyrazole, 4-bromo-5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-5-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine,4-bromo-5-phenyl, acmc-20amn3, maybridge1_004579, 4-bromo-3-phenylpyrazole-5-ylamine, 4-bromo-5-phenylpyrazole-3-ylamine, 4-bromo-3-phenyl-1h-pyrazole-5-amine
PubChem CID 594319
IUPAC Name 4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazol-3-amine
SMILES NC1=NNC(=C1Br)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole
Punto di fusione 111°C to 117°C
Odore Odorless
Quantità 5 g
Peso formulazione 238.09
Percent Purity 96%