Learn More
3-Amino-4-bromo-5-phenylpyrazole, TRC
Codice prodotto. 30316234
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316234 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30316234 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6018351G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-4-bromo-5-phenylpyrazole
CAS 2845-78-5
Formula molecolare C9 H8 Br N3
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H8BrN3/c10-7-8(12-13-9(7)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,11,12,13)
SMILES Nc1[nH]nc(c1Br)c2ccccc2
IUPAC Name 4-bromo-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
Molecular Weight (g/mol) 238.08
Peso formulazione 236.9902