Specifications
| Materiale o nome chimico | 3-Amino-4-carbethoxypyrazole |
| Nota nome | 99% |
| CAS | 6994-25-8 |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 103.0°C to 107.0°C |
| Colore | White to Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Show More |