Learn More
3-Amino-4-chloro-1H-indazole, 97%
Codice prodotto. 15447077
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15447077 250 mg 250mg
15427077 1 g 1g
15437077 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15447077 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H34143.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 20925-60-4 | C7H6ClN3 | 167.596 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20925-60-4
Formula molecolare C7H6ClN3
Molecular Weight (g/mol) 167.596
Numero MDL MFCD00663139
InChI Key QPLXQNVPEHUPTR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-4-chloro-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine, 4-chloro, 3-amino-4-chloroindazole, 4-chloro-1h-indazole-3-amine, 4-chloro-1h-indazol-3-ylamine, 3-amino4-chloroindazole, 4-chloro-1h-indazole-3-ylamine
PubChem CID 313444
IUPAC Name 4-chloro-1H-indazol-3-amine
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Cl)C(=NN2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-4-chloro-1H-indazole
Punto di fusione 157°C to 159°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 167.6
Percent Purity 97%