Learn More
3-Amino-4-chlorobenzamide, 97%
Codice prodotto. 11490878
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490878 5 g 5g
11400888 25 g 25g
11410888 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490878 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25294.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Add to basket
CAS: 19694-10-1 | C7H7ClN2O | 170.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19694-10-1
Formula molecolare C7H7ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 170.60
Numero MDL MFCD00035785
InChI Key QHMDKGRWJVOUFU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88200
IUPAC Name 3-amino-4-chlorobenzamide
SMILES NC(=O)C1=CC=C(Cl)C(N)=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 3-Amino-4-chlorobenzamide
Punto di fusione 164°C to 166°C
Quantità 5 g
Sinonimo 3-amino-4-chloro-benzamide, benzamide, 3-amino-4-chloro, fast red base db-30, acmc-209f0q, 3-amino-4-chloro benzamide, benzamide,3-amino-4-chloro, 3-azanyl-4-chloranyl-benzamide, 3-amino-4-chlorobenzamide, 3-amino-4-chlorobenzoic acidamide
Peso formulazione 170.6
Percent Purity 97%